Baumé hydrometers
0 - 10 °Bé, 1, 220 mm
N° de catalogue 614-0535
Fournisseur:   Amarell
Baumé hydrometers
N° de catalogue 614-0535
Fournisseur:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 10 °Bé, 1, 220 mm
Prix
SFr. 24.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Spécifications
  • Longueur:
    220 mm
  • Seq:
    04
  • Division:
    1
  • Plage de mesure:
    0 - 10 °Bé