Hydrometer
1,10 - 1,50 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
N° de catalogue AMARH820484
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
: DIN 12793.
Spécifications
- Longueur:240 mm
- Division:0,005 g/cm³
- Plage de mesure:1,10 - 1,50 g/cm³