Density hydrometers
Hydrometer 6, 1,000 - 1,060 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
N° de catalogue AMARH800144
Fournisseur:   Amarell
Density hydrometers
N° de catalogue AMARH800144
Fournisseur:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer 6, 1,000 - 1,060 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Prix
SFr. 32.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer 6
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    36
  • Division:
    0,001 g/cm³
  • Plage de mesure:
    1,000 - 1,060 g/cm³