Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer 10, 1,240 - 1,300 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
N° de catalogue AMARH800022
Fournisseur:   Amarell
Density hydrometers
N° de catalogue AMARH800022
Fournisseur:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer 10, 1,240 - 1,300 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Prix
SFr. 29.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer 10
  • Longueur:
    160 mm
  • Seq:
    11
  • Division:
    0,001 g/cm³
  • Plage de mesure:
    1,240 - 1,300 g/cm³