Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 102 – 138 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
N° de catalogue 614-1625
Fournisseur:   Alla France
Twaddle hydrometers
N° de catalogue 614-1625
Fournisseur:  Alla France
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 102 – 138 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
Prix
54.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for sugar with scales.
Calibration temperature of 15.6 °C.
Spécifications
  • Désignation:
    Twaddle hydrometer
  • Longueur:
    280 mm
  • Division:
    0,5 °TW
  • Plage de mesure:
    102 – 138 °TW