Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 24 – 48 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
N° de catalogue 614-1622
Fournisseur:   Alla France
Twaddle hydrometers
N° de catalogue 614-1622
Fournisseur:  Alla France
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 24 – 48 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
Prix
SFr. 32.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for sugar with scales.
Calibration temperature of 15.6 °C.
Spécifications
  • Désignation:
    Twaddle hydrometer
  • Longueur:
    280 mm
  • Division:
    0,5 °TW
  • Plage de mesure:
    24 – 48 °TW