Standard hydrometers
L50, 1,900 - 1,950 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
N° de catalogue ALLA3500LC19020HQP
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
Ces instruments suivent rigoureusement les principes de fabrication et d'étalonnage relatifs aux normes.
- Température de calibration: +20 °C
- Lecture au-dessous du ménisque
- Un trait de repère signale sur la tige tout déplacement de l'échelle de mesure
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Informations de commande: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Informations de livraison: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
ALLA3100MC12020BQP_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Longueur:335 mm
- Seq:312
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50
- Plage de mesure:1,900 - 1,950 g/ml