Hydromètres
Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,005 SG, 310 mm, Verre
N° de catalogue ALLA3052TB065/60QP
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
Hydromètres en verre étalonnés à 60 °F (15,56 °C).
- Graduation en gravité spécifique (SG)
- Lecture sous le ménisque
Emballage: En boîtier plastique.
Services: Autres températures de calibration sur demande.
Spécifications
- Désignation:Hydrometer
- Longueur:310 mm
- Matière:Verre
- Seq:01
- Division:0,005 SG
- Plage de mesure:0,650 – 1,000 SG