Hydromètres
Hydromètres
Hydrometer, 0,800 – 1,000 SG, 0,002 SG, 300 mm, Verre
Katalognr. 614-1642
Anbieter:   Alla France
Hydromètres
Katalognr. 614-1642
Anbieter:  Alla France
Hydromètres
Hydromètres
Hydrometer, 0,800 – 1,000 SG, 0,002 SG, 300 mm, Verre
Preis
SFr. 30.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydromètres en verre étalonnés à 60 °F (15,56 °C).
  • Graduation en gravité spécifique (SG)
  • Lecture sous le ménisque
Confezione: En boîtier plastique.
Servizi: Autres températures de calibration sur demande.
Technische Daten
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    300 mm
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,002 SG
  • Plage de mesure:
    0,800 – 1,000 SG