DENSIMÈTRE 0600-0700. TP. 20°C. 1 * 1 Pce
Codice catalogo ALLA301.060FRG
Nome del fornitore: Alla France
DENSIMÈTRE 0600-0700. TP. 20°C. 1 * 1 Pce
Codice catalogo ALLA301.060FRG
Nome del fornitore: Alla France
Frequently Bought Together
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Nome del fornitore: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Nome del fornitore: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection