Hydromètres
Hydromètres
Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,01 SG, 290 mm, Verre
Catalog # ALLA3006TB070/60QP
Supplier:   Alla France
Hydromètres
Catalog # ALLA3006TB070/60QP
Supplier:  Alla France
Hydromètres
Hydromètres
Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,01 SG, 290 mm, Verre
Price
SFr. 47.20
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydromètres en verre étalonnés à 60 °F (15,56 °C).
  • Graduation en gravité spécifique (SG)
  • Lecture sous le ménisque
Packaging: En boîtier plastique.
Services: Autres températures de calibration sur demande.
Specifications
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    290 mm
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    03
  • Division:
    0,01 SG
  • Plage de mesure:
    0,650 – 1,000 SG