Baumé hydrometers
50 - 60, 0,1, 300 mm
N° de catalogue ALLA0100FG060/15QP
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:23
- Division:0,1
- Plage de mesure:50 - 60