Vanadium (V) oxyde ≥99.6%
Glass bottle for solids, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Vanadium (V) oxyde ≥99.6%
N° de catalogue 11094.36
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1314-62-1
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99.6% min CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: -10 Mesh Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
Synonymes: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
- Numéro CAS:1314-62-1
- Formule:O₅V₂
- Numéro MDL:MFCD00011457
- Poids moléculaire:181.88 g/mol
- Index Merck:14,9921
- Point d'ébullition:1750 °C (déc.)
- Point de fusion:690 °C
- Densité:3,357
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-239-8
- UN:2862
- ADR:6.1,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g