Hose clips
20 - 22 mm, blanc
N° de catalogue BURK8678-0022
Fournisseur:   BURKLE
Hose clips
N° de catalogue BURK8678-0022
Fournisseur:  BURKLE
Hose clips
Hose clips
20 - 22 mm, blanc
Prix
SFr. 7.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Hose clips made of Polyacetal (POM).
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    20 - 22 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    10