Hose clips
13 - 15 mm, blanc
N° de catalogue BURK8678-0015
Fournisseur:   BURKLE
Hose clips
N° de catalogue BURK8678-0015
Fournisseur:  BURKLE
Hose clips
Hose clips
13 - 15 mm, blanc
Prix
SFr. 5.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Hose clips made of Polyacetal (POM).
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    13 - 15 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    06