Hose clips
12 - 14 mm, blanc
BURK8678-0014
: BURKLE
Hose clips made of Polyacetal (POM).
- Largeur de serrage:12 - 14 mm
- Couleur:blanc
- Seq:05
Flacons rectangulaires à col large, PEHD, avec bouchons à vis, Nalgene®
#: 215-7314
: Thermo Fisher Scientific
Acide formique 100% 99 - 100% 99-100%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
#: 20318.180
: VWR Chemicals
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.8% (par GC), SPECTRONORM® pour la spectroscopie
#: 28776.293
: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
#: 20821.467
: VWR Chemicals
Magnésium nitrate hexahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
#: 25135.298
: VWR Chemicals