Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
1000 ml, 126 mm, 126 mm, transparent
N° de catalogue BURK6202-1000
Fournisseur:   BURKLE
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
N° de catalogue BURK6202-1000
Fournisseur:  BURKLE
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
1000 ml, 126 mm, 126 mm, transparent
Prix
SFr. 17.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE screw lid.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • No crevices
  • Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.
Spécifications
  • Ø ext.:
    126 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Couleur:
    transparent
  • Hauteur:
    126 mm