Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
23 L, Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire, 540×370×130 mm
N° de catalogue BURK3440-0235
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Spécifications
- Capacité:23 L
- Désignation:Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire
- Seq:02
- l×p×h:540×370×130 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK3440-0034Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 202.00