Bouts mâles | Avantor
Bouts mâles
StopCock, angled, Écrou à chapeau 3/4", filetage de sortie: bec/embouts
Catalog # 216-2854
Supplier:   BURKLE
Bouts mâles
Catalog # 216-2854
Supplier:  BURKLE
Bouts mâles
Bouts mâles
StopCock, angled, Écrou à chapeau 3/4", filetage de sortie: bec/embouts
Price
35.20 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pièces en contact avec les milieux de culture en PP, PE et PTFE.
  • Fermeture imperméable pour une étanchéité parfaite
  • Utilisation simple
  • Avec un écrou borgne de raccord
Le bout mâle convient à tous les conteneurs avec raccord fileté R¾". Les adaptateurs de filetage facilitent la connexion aux bouts mâles de la quasi-totalité des conteneurs. Résiste à des pressions jusqu'à 2 bar à 20 °C (sans bague et support pour vidange). Angle de vidange et bec verseur rotatif anti-gouttes. Avec bec verseur conique pour flacons à col étroit d'un diamètre compris entre 6 et 8 mm.
Ne conviennent pas aux substances en cours de solidification.
Dokumente
Specifications
  • Filetage:
    Écrou à chapeau 3/4", filetage de sortie: bec/embouts
  • Désignation:
    StopCock, angled
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..