D(-)-Mannitol ACS
Flacon plastique, 1 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D(-)-Mannitol ACS
N° de catalogue ACRO423920010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 69-65-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numéro CAS:69-65-8
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00064287
- Poids moléculaire:182.17 g/mol
- Index Merck:13,05769
- Point d'ébullition:290 - 295 °C (4 hPa)
- Point de fusion:165…170 °C
- Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-711-8
Documents
ACRO42392
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.05 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
- Residue after ignition:≤0.01 %
- Specific optical rotation:+23.3° to +24.3° (25°C, 589 nm)
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm (as Pb)
- Titrable acid:≤0.0008 meq/g
- Insoluble matter:≤0.01 %
- Reducing sugars:Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg