Evaporating flasks
250 ml, 24/40 NS, uncoated
N° de catalogue BUCH008754
Fournisseur: BUCHI
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For Rotavapor® rotary evaporators. Centre neck. Pear-shaped with ground joint socket or EL-flange.
Spécifications
- Rodage femelle:24/40 NS
- Type:uncoated
- Capacité:250 ml
- Seq:08
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..