Béchers, forme basse
1000 ml, , 155 mm, 105 mm
Catalog # 213-1564
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
En PTFE, avec bec.
- Excellente résistance chimique
- Thermorésistance de −200 à +280 °C
- Fond plat pour un transfert de chaleur satisfaisant, par exemple en cas d'utilisation sur des plaques chauffantes régulées
Parois épaisses, avec bord renforcé et parois internes exceptionnellement lisses pour éviter la contamination. Non adhérentes. Faible perméabilité au gaz.
Specifications
- Ø ext.:105 mm
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:155 mm
- Seq:10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..