Béchers, forme basse
500 ml, , 125 mm, 80 mm
N° de catalogue 213-1562
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
En PTFE, avec bec.
- Excellente résistance chimique
- Thermorésistance de −200 à +280 °C
- Fond plat pour un transfert de chaleur satisfaisant, par exemple en cas d'utilisation sur des plaques chauffantes régulées
Parois épaisses, avec bord renforcé et parois internes exceptionnellement lisses pour éviter la contamination. Non adhérentes. Faible perméabilité au gaz.
Spécifications
- Ø ext.:80 mm
- Capacité:500 ml
- Hauteur:125 mm
- Seq:09