Béchers, forme basse
250 ml, , 97 mm, 66 mm
  213-1560
 :   Brand
Béchers, forme basse
  213-1560
 :  Brand
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
250 ml, , 97 mm, 66 mm
SFr. 81.40
1 * 1 ST
En PTFE, avec bec.
  • Excellente résistance chimique
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
  • Fond plat pour un transfert de chaleur satisfaisant, par exemple en cas d'utilisation sur des plaques chauffantes régulées
Parois épaisses, avec bord renforcé et parois internes exceptionnellement lisses pour éviter la contamination. Non adhérentes. Faible perméabilité au gaz.
  • Ø ext.:
    66 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    97 mm
  • Seq:
    07