Thymolphthaleine ACS
Thymolphthaleine ACS
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue ACRO420950250
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Thymolphthaleine ACS
N° de catalogue ACRO420950250
Numéro CAS:  125-20-2
Thymolphthaleine ACS
Thymolphthaleine ACS
Flacon verre pour solides, 25 g
Numéro CAS:  125-20-2
Prix
SFr. 111.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Poids moléculaire:430.54 g/mol
  • Index Merck:12,09542
  • Point de fusion:251…253 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-729-7
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Visual transition interval:
    from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
  • Clarity of solution:
    passes test
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g