Cuves à usage unique
Disposable cuvettes, Semi-micro, 1,5 – 3 ml, 10 mm, Plastique
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Ces cuves UV/visible en plastique à usage unique remplacent souvent les cuves fragiles en verre et/ou quartz.
- Photométrie de protéines, d'ADN et d'ARN dans le spectre UV
- Pour des mesures à 260 nm, 280 nm, et à spectre de longueur d'onde visible
- Bouchons ronds colorés uniquement pour micro cuvettes facilitant l'identification des échantillons et l'étanchéité jusqu'à –20 °C
Convient aux mesures photométriques de protéines, d'ADN et d'ARN dans la gamme UV.
: Individuel exempt de DNase, d'ADN et de RNase.
Documents
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,5 – 3 ml
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Disposable cuvettes
- Seq:07