Pyrogallol ACS
Flacon plastique, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pyrogallol ACS
N° de catalogue ACRO418621000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 87-66-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- Numéro CAS:87-66-1
- Formule:C₆H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00002192
- Poids moléculaire:126.11 g/mol
- Index Merck:13,08090
- Point d'ébullition:309 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:131…135 °C
- Densité:1,453 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:201-762-9
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO41862
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:131.0 to 135.0 °C
- Residue after ignition:≤0.005 %
- Chloride (Cl):≤10 ppm
- Sulfate (SO4):≤50 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g