Morpholine 99+% ACS
Flacon verre pour solides, 500 g
  ACRO415165000
Morpholine 99+% ACS
  ACRO415165000
 :  110-91-8
Morpholine 99+% ACS
Morpholine 99+% ACS
Flacon verre pour solides, 500 g
 :  110-91-8
SFr. 61.40
1 * 500 g
  •  :110-91-8
  •  :C₄H₉NO
  •  :MFCD00005972
  •  :87.12 g/mol
  •  :12,06362
  •  :128,9 °C (1013 hPa)
  •  :–5 °C
  •  :0,99 g/cm³
  •  :32 °C
  •  :Température ambiante
  •  :203-815-1
  •  :2054
  •  :8,I
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
  • Boiling point:
    126.0 to 130.0°C
  • Color scale:
    ≤15 APHA
  • Titration with HCl:
    ≥99.0 %
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g
  • Cat. No.:
    ACRO415165000