Morpholine 99+% ACS
Morpholine 99+% ACS
Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue ACRO415160050
Toxique
Corrosif
Inflammable
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Morpholine 99+% ACS
N° de catalogue ACRO415160050
Numéro CAS:  110-91-8
Morpholine 99+% ACS
Morpholine 99+% ACS
Flacon verre pour solides, 5 g
Numéro CAS:  110-91-8
Prix
26.10 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:110-91-8
  • Formule:C₄H₉NO
  • Numéro MDL:MFCD00005972
  • Poids moléculaire:87.12 g/mol
  • Index Merck:12,06362
  • Point d'ébullition:128,9 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–5 °C
  • Densité:0,99 g/cm³
  • Point d'éclair:32 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-815-1
  • UN:2054
  • ADR:8,I
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
  • Boiling point:
    126.0 to 130.0°C
  • Color scale:
    ≤15 APHA
  • Titration with HCl:
    ≥99.0 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g
Spécifications