Lanoline, anhydre USP
Flacon verre pour solides, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Lanoline, anhydre USP
N° de catalogue ACRO413005000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 8006-54-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Wool fat
- Numéro CAS:8006-54-0
- Numéro MDL:MFCD00081740
- Index Merck:12,05371
- Point de fusion:38…40 °C
- Densité:0,932 to 0.945 g/cm³ (15 °C)
- Point d'éclair:209 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-348-6
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Yellow Wax
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:38 to 44 °C
- Water:≤0.25 %
- Additional info:Water-soluble acids and alkalies: passes test
- Antioxidant:≤0.02 % (BHT)
- Residue after ignition:≤0.1 %
- Acidity:≤2.0 ml (ml 0.1 N NaOH)
- Alkalinity:Passes test
- Chloride (Cl):≤0.035 %
- Iodine value:18 to 36
- Ammonia (NH3):Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g