Digitonin
Digitonin
Flacon Verre, 500 mg
N° de catalogue ACRO407565000
Toxique
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Digitonin
N° de catalogue ACRO407565000
Numéro CAS:  11024-24-1
Digitonin
Digitonin
Flacon Verre, 500 mg
Numéro CAS:  11024-24-1
Prix
SFr. 341.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Digitonin
  • Numéro CAS:11024-24-1
  • Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
  • Numéro MDL:MFCD00077729
  • Poids moléculaire:1229.312 g/mol
  • Point de fusion:240 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤6 % (1 g, 105°C)
  • Appearance of solution:
    (2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow
  • Residue after ignition:
    ≤0.3 %
  • Specific optical rotation:
    -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mg
Spécifications