Bouchons, caoutchouc
20,0 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
N° de catalogue BRND144386
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Caoutchouc naturel, rouge
Spécifications
- Ø inférieur:14,0 mm
- Ø supérieur:18,0 mm
- Hauteur:20,0 mm