Bouchons, caoutchouc
20,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm
N° de catalogue BRND144384
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Caoutchouc naturel, rouge
Spécifications
- Ø inférieur:11,0 mm
- Ø supérieur:14,0 mm
- Hauteur:20,0 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..