Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
N° de catalogue BRND144382
Fournisseur:   Brand
Bouchons, caoutchouc
N° de catalogue BRND144382
Fournisseur:  Brand
Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
Prix
20.10 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Caoutchouc naturel, rouge
Spécifications
  • Ø inférieur:
    8,0 mm
  • Ø supérieur:
    12,0 mm
  • Hauteur:
    20,0 mm