Bouchons, silicone
Silicone stoppers, 0, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
N° de catalogue BRND144340
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Spécifications
- Ø inférieur:21,0 mm
- Ø supérieur:27,0 mm
- Nb de places:0
- Désignation:Silicone stoppers
- Hauteur:30,0 mm