Bouchons, silicone
Bouchons, silicone
Silicone stoppers, 0, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
N° de catalogue BRND144330
Fournisseur:   Brand
Bouchons, silicone
N° de catalogue BRND144330
Fournisseur:  Brand
Bouchons, silicone
Bouchons, silicone
Silicone stoppers, 0, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Prix
SFr. 39.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Spécifications
  • Ø inférieur:
    17,0 mm
  • Ø supérieur:
    22,0 mm
  • Nb de places:
    0
  • Désignation:
    Silicone stoppers
  • Hauteur:
    25,0 mm