Bouchons, silicone
Bouchons, silicone
Silicone stoppers, 0, 20,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm
N° de catalogue BRND144315
Fournisseur:   Brand
Bouchons, silicone
N° de catalogue BRND144315
Fournisseur:  Brand
Bouchons, silicone
Bouchons, silicone
Silicone stoppers, 0, 20,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm
Prix
SFr. 15.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Spécifications
  • Ø inférieur:
    11,0 mm
  • Ø supérieur:
    14,0 mm
  • Nb de places:
    0
  • Désignation:
    Silicone stoppers
  • Hauteur:
    20,0 mm