Bouchons, silicone
Silicone stoppers, 0, 20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
N° de catalogue BRND144310
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Spécifications
- Ø inférieur:8,0 mm
- Ø supérieur:12,0 mm
- Nb de places:0
- Désignation:Silicone stoppers
- Hauteur:20,0 mm