Vert de bromocrésol ACS
Flacon verre pour solides, 1 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Vert de bromocrésol ACS
N° de catalogue ACRO402930010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 76-60-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-60-8
- Formule:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005874
- Poids moléculaire:698.02 g/mol
- Index Merck:13,01370
- Point de fusion:225 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-972-8
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Yellow to beige to light brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
- Clarity of solution:Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



