Stirring rods
Tige d'agitation, extrémité ronde, avec cœur en acier, PTFE, 6 mm, 300 mm
BRND136325
: Brand
Stirring rods.
- Ø:6 mm
- Désignation:Tige d'agitation, extrémité ronde, avec cœur en acier
- Longueur:300 mm
- Matière:PTFE