Stirring rods
Tige d'agitation, extrémité ronde, avec cœur en acier, PTFE, 6 mm, 200 mm
N° de catalogue BRND136315
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Stirring rods.
Spécifications
- Ø:6 mm
- Désignation:Tige d'agitation, extrémité ronde, avec cœur en acier
- Longueur:200 mm
- Matière:PTFE