Dropping bottles, PTFE
50 ml, 100 mm, 43 mm
Catalog # BRND125328
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
En PTFE blanc.
- Paroi flexible pour un usage facile
- Bouchon à vis
- Garanti résistant aux produits chimiques et inerte
Suitable for dropping out aggressive chemicals.
Specifications
- Ø ext.:43 mm
- Capacité:50 ml
- Hauteur:100 mm