Dropping bottles, PTFE
25 ml, 93 mm, 33 mm
N° de catalogue BRND125316
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
En PTFE blanc.
- Paroi flexible pour un usage facile
- Bouchon à vis
- Garanti résistant aux produits chimiques et inerte
Suitable for dropping out aggressive chemicals.
Spécifications
- Ø ext.:33 mm
- Capacité:25 ml
- Hauteur:93 mm