D-Thréonine 98%
Flacon Verre, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D-Thréonine 98%
N° de catalogue ACRO346970050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 632-20-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
- Numéro CAS:632-20-2
- Formule:C₄H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064269
- Poids moléculaire:119.12 g/mol
- Point de fusion:274 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:211-171-8
Documents
ACRO34697
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.3 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- UV transmittance:≥98 % (c=5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
- Specific optical rotation:+27° to +29° (20°C, 589 nm) (c=6, water)
- Titration with HClO4:≥97.5 %
- Chloride (Cl):≤200 ppm
- Sulfate (SO4):≤300 ppm
- Ammonium (NH4):≤200 ppm
- Arsenic (As):≤1 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Other amino acids:(TLC) Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



