(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Flacon Verre, 2,5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
N° de catalogue ACRO331720025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 23953-00-6
Aller à
Product Details & Documents
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Synonymes: (S)-2-Methoxypropanoic acid
- Numéro CAS:23953-00-6
- Formule:C₄H₈O₃
- Numéro MDL:MFCD01632589
- Poids moléculaire:104.105 g/mol
- Point d'ébullition:99 °C (20 mmHg)
- Point d'éclair:87 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:3265
- ADR:8,III
Documents
ACRO33172
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:-70° to -80° (20°C, 589 nm) (neat)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 g