Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Mini-chambre de dessiccation, Basic (6,2 l), 3 chambres, 221×214×540 mm, 212×180×162 mm, 2,7 kg
Codice catalogo 467-0051
Nome del fornitore:   Bohlender
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Codice catalogo 467-0051
Nome del fornitore:  Bohlender
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Mini-chambre de dessiccation, Basic (6,2 l), 3 chambres, 221×214×540 mm, 212×180×162 mm, 2,7 kg
Price
SFr. 726.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polycarbonate, transparent. Chaque compartiment comprend une porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Résistance à des températures comprises entre –35 et +70 °C. Utilisation sous une pression atmosphérique normale.
  • Fabrication robuste, légère, portative et empilable
  • Dessiccant fourni, livré dans un conteneur refermable pratique
Informazioni per l'ordine: Shelves must be ordered separately.
Specifiche
  • Poids:
    2,7 kg
  • l×p×h ext.:
    221×214×540 mm
  • Désignation:
    Mini-chambre de dessiccation, Basic (6,2 l)
  • l×p×h int.:
    212×180×162 mm
  • Avec:
    3 chambres
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Pour
    Disponibilità
    Price
  • BOHLV1901-04
    Cartouche en aluminium avec gel de silice encapsulé, L×P×H: 102×53×12 mm
    Dessiccateurs, Mini et Star
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 46.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Pour
    Disponibilità
    Price
  • BOHLV1903-04
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Mini desiccators
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 31.50