Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Mini-chambre de dessiccation, Basic (6,2 l), 2 chambres, 221×214×360 mm, 212×180×162 mm, 1,8 kg
N° de catalogue 467-4106
Fournisseur:   Bohlender
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
N° de catalogue 467-4106
Fournisseur:  Bohlender
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Mini-chambre de dessiccation, Basic (6,2 l), 2 chambres, 221×214×360 mm, 212×180×162 mm, 1,8 kg
Prix
SFr. 476.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polycarbonate, transparent. Chaque compartiment comprend une porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Résistance à des températures comprises entre –35 et +70 °C. Utilisation sous une pression atmosphérique normale.
  • Fabrication robuste, légère, portative et empilable
  • Dessiccant fourni, livré dans un conteneur refermable pratique
Informations de commande: Shelves must be ordered separately.
Spécifications
  • Poids:
    1,8 kg
  • l×p×h ext.:
    221×214×360 mm
  • Désignation:
    Mini-chambre de dessiccation, Basic (6,2 l)
  • l×p×h int.:
    212×180×162 mm
  • Avec:
    2 chambres
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLV1901-04
    Cartouche en aluminium avec gel de silice encapsulé, L×P×H: 102×53×12 mm
    Dessiccateurs, Mini et Star
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 46.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLV1903-04
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Mini desiccators
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 31.50