Pelles
1500 ml, 350 mm
N° de catalogue 231-0246
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Universelle, cette cuillère convient à de nombreuses applications.
- Trés bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance chimique
- Pour usages intensifs
Spécifications
- Capacité:1500 ml
- Longueur:350 mm