Louches
1400 ml, 350 mm, 180 mm
N° de catalogue 231-1106
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique, polissage électrolytique.
- À manche plat
- Très bonne résistance à la corrosion
- Très bonne résistance thermique
Spécifications
- Ø:180 mm
- Capacité:1400 ml
- Longueur:350 mm