Louches
1000 ml, 350 mm, 160 mm
231-1105
: BOCHEM
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique, polissage électrolytique.
- À manche plat
- Très bonne résistance à la corrosion
- Très bonne résistance thermique
- Ø:160 mm
- Capacité:1000 ml
- Longueur:350 mm